128538
Heptyl cyanide
97%
Synonim(y):
Caprylonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.42 (lit.)
tw
198-200 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCC#N
InChI
1S/C8H15N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-7H2,1H3
Klucz InChI
YSIMAPNUZAVQER-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup