Merck
131261
Sigma-Aldrich
Nonanenitrile
98%
Synonim(y):
Octyl cyanide, Pelargononitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.24
Beilstein:
1746339
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.6 (vs air)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
gęstość
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CCCCCCCCC#N
InChI
1S/C9H17N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-8H2,1H3
Klucz InChI
PLZZPPHAMDJOSR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nonanenitryl został użyty jako wzorzec azotu organicznego w oznaczeniu ilościowej metody specjacji ON w aerozolu atmosferycznym.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mustafa Z Özel et al.
Environmental science & technology, 45(4), 1497-1505 (2011-01-08)
Atmospheric aerosols contain a highly complex mixture of organic and inorganic compounds; however, as a chemical class relatively little is known about organic nitrogen (ON) content, with few satisfactory methods for speciated analysis. In this paper we report a sensitive