Kluczowe dokumenty
155098
Valeronitrile
99.5%
Synonim(y):
Butyl cyanide, Pentanenitrile
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.5%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.397 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
CCCCC#N
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?