Merck
U1605
Sigma-Aldrich
Dodecanenitrile
99%
Synonim(y):
Lauronitrile, Undecyl cyanide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.32
Beilstein:
970348
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
198 °C/100 mmHg (lit.)
gęstość
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC#N
InChI
1S/C12H23N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-11H2,1H3
Klucz InChI
VXCUURYYWGCLIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)