Kluczowe dokumenty
D222208
Dodecylamine
98%
Synonim(y):
1-Aminododecane, Laurylamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
64 mmHg ( 170 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
crystals
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Klucz InChI
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- As a modifier in the preparation of dodecylamine incorporated sodium montmorillonite. It is used as an adsorbent for hexavalent chromium.
- In the synthesis of DDA-poly(aspartic acid) as a biodegradable water-soluble polymeric material.
- As an organic surfactant in the synthesis of Sn(IV)-containing layered double hydroxide (LDHs), which can be further used as ion exchangers, absorbents, ion conductors, and catalysts.
- As a complexing, reducing and capping agent in the synthesis of pentagonal silver nanowires.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract,Liver,Immune system, Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D222208-500G | |
D222208-100G | |
D222208-100ML | 4061833561935 |
D222208-1KG | |
D222208-1L | 4061833561942 |
D222208-500ML | 4061833561959 |