Kluczowe dokumenty
227269
Benzyl isocyanate
99%
Synonim(y):
α-Isocyanatotoluene, (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Phenylmethyl isocyanate
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
101-104 °C/33 mmHg (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
phenyl
ciąg SMILES
O=C=NCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Klucz InChI
YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?