Kluczowe dokumenty
170518
1-Naphthyl isocyanate
98%
Synonim(y):
α-Naphthyl isocyanate, 1-Isocyanatonaphthalene, 1-Naphthalene isocyanate, Naphthalen-1-ylisocyanate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6344 (lit.)
bp
267 °C/761 mmHg (lit.)
mp
4 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
gęstość
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
ciąg SMILES
O=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NO/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
Klucz InChI
BDQNKCYCTYYMAA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?