N4525
1-Naphthyl isothiocyanate
95%
Synonim(y):
α-Naphthyl isothiocyanate, 1-Isothiocyanatonaphthalene, Naphthalen-1-yl isothiocyanate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
55.5-57 °C (lit.)
ciąg SMILES
S=C=Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7NS/c13-8-12-11-7-3-5-9-4-1-2-6-10(9)11/h1-7H
Klucz InChI
JBDOSUUXMYMWQH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges