Merck
308188
Sigma-Aldrich
Benzoyl isocyanate
technical grade, 90%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CONCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5514 (lit.)
bp
94-96 °C/21 mmHg (lit.)
gęstość
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isocyanate
phenyl
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C=NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The reaction mechanism of benzoyl isocyanate with 6-benzyl-6-azabicyclo[2.2.1]hept-2-ene was studied.
Zastosowanie
Benzoyl isocyanate was used as a capping reagent for low-reactivity hydroxy groups in the solid-phase-supported oligosaccharide synthesis.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Cong Zhang et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(8), 2913-2919 (2010-02-09)
Reaction mechanisms of the 6-benzyl-6-azabicyclo[2.2.1]hept-2-ene with benzoyl isocyanate have been investigated using density functional theory (DFT) at the B3LYP/6-31G(d,p) level of theory. The reaction proceeding along six competitive channels includes two categories. That is, two channels are formally [3,3]-sigmatropic rearrangements
Xiangyang Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1853-1857 (2004-04-03)
Solid-phase-supported oligosaccharide synthesis of a core N-glycan tetrasaccharide and of a trisaccharide containing the Galili antigen is reported. The synthesis is based on a hydroxymethylbenzyl benzoate spacer-linker system attached to the Merrifield resin, O-Fmoc-protected O-glycosyl trichloroacetimidates as glycosyl donors, and
P Madhusudhana Reddy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 186, 8-16 (2017-06-11)
Sensing of F