Key Documents
C105198
Cyclohexyl isocyanate
98%
Synonim(y):
Isocyanatocyclohexane
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1.83 psi ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.455 (lit.)
tw
168-170 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C=NC1CCCCC1
InChI
1S/C7H11NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-5H2
Klucz InChI
KQWGXHWJMSMDJJ-UHFFFAOYSA-N
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?