Kluczowe dokumenty
133280
Butyl isocyanide
97%
Synonim(y):
1-Butylisonitrile, 1-Isocyanobutane, Butyl isonitrile, n-Butyl isocyanide, n-Butyl isonitrile
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
gęstość
0.795 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
isonitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H9N/c1-3-4-5-6-2/h3-5H2,1H3
Klucz InChI
FSBLVBBRXSCOKU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?