Merck
271349
Sigma-Aldrich
5-Hexynenitrile
97%
Synonim(y):
5-Cyano-1-pentyne
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡C(CH2)3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
Beilstein:
1735926
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.44 (lit.)
tw
115-117 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitrile
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C#CCCCC#N
InChI
1S/C6H7N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-5H2
Klucz InChI
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
5-Hexynenitrile was used in the synthesis of annelated symmetric and asymmetric 3,3′-disubstituted 2,2′-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions with 1,3-diynes.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J A Varela et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(23), 5203-5213 (2002-01-05)
A one-step, regioselective synthesis of annelated symmetric and asymmetric 3,3'-disubstituted 2,2'-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions between 5-hexynenitrile and 1,3-diynes is described. In the symmetric case, the total regioselectivity of the first cycloaddition is ensured electronically by the conjugation of the
Zhiguo Li et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(11), 2247-2251 (2014-05-08)
The Cu(I) -catalyzed 1,3-dipolar azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has arisen as one of the most useful chemical transformations for introducing complexity onto surfaces and materials owing to its functional-group tolerance and high yield. However, methods for monitoring such reactions in situ