Kluczowe dokumenty
302481
4-Pentyn-1-ol
97%
Synonim(y):
(3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, Pent-4-yn-1-ol, Pent-4-yne-1-ol, Pentyne alcohol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.445 (lit.)
bp
154-155 °C (lit.)
gęstość
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCCCC#C
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
Klucz InChI
CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
143.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
62 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?