Kluczowe dokumenty
N5602
1-Naphthyl phosphate
99%
Synonim(y):
α-Naphthol phosphate, α-Naphthyl acid phosphate, α-Naphthyl phosphate, 1-Naphthyl dihydrogen phosphate, 1-Naphthyl phosphate (7CI), Naphthol 1-phosphate, Naphthyl dihydrogen phosphate, Phosphoric acid α-naphthyl ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
powder
mp
157-159 °C (lit.)
ciąg SMILES
OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H2,11,12,13)
Klucz InChI
YNXICDMQCQPQEW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... EGFR(1956) , LCK(3932)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?