Kluczowe dokumenty
143502
Trimethylacetic anhydride
99%
Synonim(y):
Pivalic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
tw
193 °C (lit.)
gęstość
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
ciąg SMILES
CC(C)(C)C(=O)OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O3/c1-9(2,3)7(11)13-8(12)10(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
PGZVFRAEAAXREB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- in solid-phase oligonucleotide synthesis
- in kinetic resolution of racemic 2-hydroxy-γ-butyrolactones with diphenylacetic acid
- as acylation and esterification reagent for anilines
- as acylation and esterification reagent for phenols
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
162.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?