Kluczowe dokumenty
139122
Isobutyryl chloride
98%
Synonim(y):
Chlorek 2-metylopropionylu, Chlorek 2-propylokarbonylu, Chlorek izobutyrolu, Chlorek izopropanokarbonylu, Chlorek kwasu 2-metylopropanowego, Chloroizopropyloketon
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.07 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.407 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CC(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3
Klucz InChI
DGMOBVGABMBZSB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?