Kluczowe dokumenty
157422
Isovaleryl chloride
98%
Synonim(y):
3-Methylbutyryl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.416 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
ciąg SMILES
CC(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
ISULZYQDGYXDFW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- furanodictines A and B
- tetrapeptide amide, S-benzyl-L-cysteinyl-L-prolyl-L-leucylglycinamide
- (+)-blastmycinone
- (R)- and (S)-2-methyl-4-octanol, aggregation pheromone of some sugarcane weevils
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?