Merck
187879
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol
99%
Synonim(y):
(2,5-Dimethoxyphenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-2,5-dimethoxybenzene, 2,5-Dimethoxybenzenemethanol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
Beilstein:
1947607
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.547 (lit.)
bp
122-125 °C/1 mmHg (lit.)
gęstość
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
COc1ccc(OC)c(CO)c1
InChI
1S/C9H12O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-5,10H,6H2,1-2H3
Klucz InChI
WGQMUABRZGUAOS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,5-Dimethoxybenzyl alcohol was used as starting reagent in the synthesis of [(S)S]-3,6-dimethoxy-2-(p-tolylsulfinyl)-benzaldehyde. It was used in the synthesis of daunornycinone. It was also used in the preparation of pillar[n]arenes (n = 5 or 6) via cyclooligomerization reaction with an appropriate Lewis acid catalyst.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
An exceptional 5-endo-trig reversal; a convergent synthesis of daunomycinone.
Keay BA and Rodrigo R.
Canadian Journal of Chemistry, 61(3), 637-639 (1983)
Diastereodivergent additions of aluminum and magnesium reagents to [(S)S]-3, 6-dimethoxy-2-(p-tolylsulfinyl)-benzaldehyde.
Almori'n A, et al.
Tetrahedron Letters, 44(30), 5597-5600 (2003)
Preparation of Pillar [n] arenes by Cyclooligomerization of 2, 5-Dialkoxybenzyl Alcohols or 2, 5-Dialkoxybenzyl Bromides.
Ma Y, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(27), 5331-5335 (2011)