Kluczowe dokumenty
P31701
2-Phenylpropionic acid
97%
Synonim(y):
(±)-2-Phenylpropionic acid, (±)-Hydratropic acid
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.522 (lit.)
bp
260-262 °C (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,10,11)
Klucz InChI
YPGCWEMNNLXISK-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... IL8RA(3577)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.