Kluczowe dokumenty
W288918
3-Phenylpropionic acid
99%, FG
Synonim(y):
Hydrocinnamic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzylacetic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Próba
99%
bp
280 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
gęstość
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; rose; sweet
ciąg SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
Klucz InChI
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Metabolic signatures of β-cell destruction in type 1 diabetes.: This study investigates the metabolic changes associated with β-cell destruction in type 1 diabetes, highlighting the role of various metabolites, including 3-Phenylpropionic acid, in the disease pathology (Noso et al., 2023).
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W288918-100G-K | 4061835513482 |
W288918-10KG-K | 4061834397069 |
W288918-SAMPLE-K | 4061837517587 |
W288918-100G | |
W288918-10KG | |
W288918-1KG | |
W288918-1KG-K | 4061835566044 |
W288918-SAMPLE |