Kluczowe dokumenty
P21005
4-Phenylbutyric acid
99%
Synonim(y):
γ-Phenylbutanoic acid, ψ-Phenylbutanoic acid, 4-Phenyl-n-butyric acid, 4-Phenylbutanoic acid, Benzenebutyric acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
crystals
bp
165 °C/10 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12)
Klucz InChI
OBKXEAXTFZPCHS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used as a reactant in the synthesis of:
- 1-Tetralone using Lewis acid catalyst.
- 4,N-diphenylbutyramide.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?