567616
Sodium 4-Phenylbutyrate
A novel anti-neoplastic agent and transcriptional regulator.
Synonim(y):
SPB, PBNa, 4PBA, 4-fenylomaślan, Na, BCKD Kinase Inhibitor I, Branched-Chain α-Ketoacid Dehydrogenase Kinase Inhibitor I, BDK Inhibitor I
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white to slightly yellow
rozpuszczalność
water: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2.Na/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9;/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
VPZRWNZGLKXFOE-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Anti-neoplastic agent
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Ozcan, U., et al. 2006. Science313, 1137.
Carducci, M.A., et al. 2001. Clin. Cancer Res.7, 3047.
Rubenstein, R.C. and Zeitlin, P.L. 2000. Am.J. Physiol. Cell. Physiol.278, C259.
Lea, M.A., et al. 1999. Anticancer Res.19, 1971.
Miller, A.C., et al. 1997. Int. J. Radiat. Biol. 72, 211.
Rubenstein, R.C., et al. 1997. J. Clin. Invest. 100, 2457.
Pineau, T., et al. 1996. Biochem. Pharmacol. 52, 659.
Collins, A.F., et al. 1995. Blood 85, 43.
Lea, M.A., et al. 1995. Anticancer Res.15, 879.
Figg, W.D., et al. 1994. Anticancer Drugs 5, 336.
Liu, L., et al. 1994. J. Invest. Dermatol. 103, 335.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3