Merck
W315214
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-hydroxy-2-cyclopenten-1-one solution
50 wt. % in propylene glycol, FG
About This Item
Numer FEMA:
3152
Nr Rady Europy:
759
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.057
Numer indeksu EC:
2446065
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
stężenie
50 wt. % in propylene glycol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
caramel; maple; sweet
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W315214-100G
W315214-1KG
W315214-250G
W315214-SAMPLE-K4061834405450
W315214-100G-K4061834405436
W315214-1KG-K4061834365808
W315214-5KG
W315214-5KG-K4061834405443
W315214-SAMPLE