Merck
W268703
Sigma-Aldrich
α-Methylbenzyl isobutyrate
natural (US), ≥98%, FG
Synonim(y):
1-Phenylethyl 2-methylpropanoate, Styralyl isobutyrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.25
Numer FEMA:
2687
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.486
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Poziom jakości
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; jasmine; mango; fruity; tropical
InChI
1S/C12H16O2/c1-9(2)12(13)14-10(3)11-7-5-4-6-8-11/h4-10H,1-3H3
Klucz InChI
JZCCYSDOUYQZMW-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
98.89 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)