Kluczowe dokumenty
W393899
Nopol
≥98%, FG
Synonim(y):
10-hydroksymetyleno-2-pinen
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsamic; citrus; pine; sweet
ciąg SMILES
OCCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3
Klucz InChI
ROKSAUSPJGWCSM-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)