Merck
340367
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Nopol
98%
Synonim(y):
(−)-Nopol, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol, 6,6-Dimethyl-2-norpinene-2-ethanol, 6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-ethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.26
Beilstein:
3196379
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
viscous liquid
aktywność optyczna
[α]24/D −37°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.493 (lit.)
bp
230-240 °C (lit.)
gęstość
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC1(C)[C@H]2CC=C(CCO)[C@@H]1C2
InChI
1S/C11H18O/c1-11(2)9-4-3-8(5-6-12)10(11)7-9/h3,9-10,12H,4-7H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1
Klucz InChI
ROKSAUSPJGWCSM-UWVGGRQHSA-N
Opis ogólny
(1R)-(-)-Nopol is a chiral terpenol derivative.
Zastosowanie
(1R)-(-)-Nopol may be used in the preparation of optically active O,O-diterpenyl dithiophosphoric and O-terpenyl aryldithiophosphonic acids by reacting with tetraphosphorus decasulfide and 2,4-diaryl 1,3,2,4-dithiadiphosphetane-2,4-disulfides, respectively. It may also react with silver hexafluoroantimonate to form a complex, which can be an effective initiator for the nonthermal curing of epoxy resins by electron beam induced cationic polymerization.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Silver olefin complexes: highly efficient initiators for the electron beam curing of epoxy resins.
Barriau E, et al.
Macromolecules, 41(11), 3779-3781 (2008)
Terpene Analogues of Dithiophospate Pesticides.
Cherkasov RA, et al.
Phosph. Sulfur Relat. Elem., 186(4), 1003-1004 (2011)