Kluczowe dokumenty
218391
(S)-(−)-Perillyl alcohol
96%
Synonim(y):
p-Mentha-1,8-diene-7-ol
About This Item
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]22/D −88°, c = 1 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Perillyl alcohol neoglycoside derivatives as potential anti cancer agents.
- Amino-modified derivatives of (S)-perillyl alcohol as potent antiproliferative agents.
- Perillaldehyde 8,9-epoxide, a para-menthane class derivative as an in vivo anti-tumor agent.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?