Merck
W266418
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Perillyl alcohol
≥95%, FG
Synonim(y):
p-Mentha-1,8-diene-7-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.23
Numer FEMA:
2664
Nr Rady Europy:
2024
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
2.060
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
aktywność optyczna
[α]20/D −88°, c = 1 in methanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
bp
119-121 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; green
ciąg SMILES
CC(=C)[C@H]1CCC(CO)=CC1
InChI
1S/C10H16O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,10-11H,1,4-7H2,2H3/t10-/m1/s1
Klucz InChI
NDTYTMIUWGWIMO-SNVBAGLBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
  • CYP108N12 initiates p-cymene biodegradation in Rhodococcus globerulus.: This study explores the enzymatic breakdown pathways of monoterpenes, using (S)-(−)-Perillyl alcohol as a precursor, offering insights into microbial degradation processes that could be vital for bioremediation efforts or synthetic biology applications (Giang et al., 2022).
  • Orofacial antinociceptive effects of perillyl alcohol associated with codeine and its possible modes of action.: Research demonstrates the pain-relieving properties of (S)-(−)-Perillyl alcohol when combined with codeine, highlighting its potential for developing new analgesic formulations in dental and facial pain management (Limeira et al., 2022).
  • Orofacial antinociceptive activity of (S)-(-)-perillyl alcohol in mice: a randomized, controlled and triple-blind study.: This study underpins the effectiveness of (S)-(−)-Perillyl alcohol in reducing orofacial pain in a controlled experimental setup, providing a basis for further clinical trials in pain management (Tomaz-Morais et al., 2017).
  • In Vivo Anti-Tumor Activity and Toxicological Evaluations of Perillaldehyde 8,9-Epoxide, a Derivative of Perillyl Alcohol.: Highlights the anti-tumor properties of a novel derivative of (S)-(−)-Perillyl alcohol, suggesting its potential as a therapeutic agent in oncology, with comprehensive studies on its efficacy and safety (Andrade et al., 2016).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Donghak Kim et al.
Biotechnology letters, 31(9), 1427-1431 (2009-05-22)
The catalytic turnover of cytochrome P450( cam ) from Pseudomonas putida requires two auxiliary reduction partners, putidaredoxin (Pd) and putidaredoxin reductase (PdR). We report the functional expression in Escherichia coli of tricistronic constructs consisting of P450( cam ) encoded by
Nonmelanoma skin cancer chemoprevention.
Renata Prado et al.
Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al.], 37(11), 1566-1578 (2011-09-08)
Juliana de Saldanha da Gama Fischer et al.
Journal of experimental therapeutics & oncology, 7(4), 285-290 (2009-02-21)
Perillyl alcohol (POH) is a naturally occurring monoterpene with antiangiogenic and anti-tumoral properties. This chemotherapeutic agent has proven effectiveness in several clinical trials, including an ongoing phase I, comprising patients with recurrent glioblastoma multiform (GBM) under treatment with POH by
Tabetha Sundin et al.
Molecular and cellular biochemistry, 375(1-2), 97-104 (2013-01-04)
We previously demonstrated in prostate cancer cells that a phytochemical-perillyl alcohol-and the mechanistic target of rapamycin (mTOR) inhibitor rapamycin rapidly attenuated telomerase activity. Protein levels of the telomerase catalytic subunit reverse transcriptase (hTERT) were diminished in the absence of an
Sjef Cornelissen et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 38(9), 1359-1370 (2011-05-12)
Cell physiology is a critical factor determining the efficiency of reactions performed by microbial biocatalysts. In order to develop an efficient biotransformation procedure for the hydroxylation of (S)-limonene to (S)-perillyl alcohol by recombinant Pseudomonas putida cells harboring the cytochrome P450
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W266418-1KG
W266418-1KG-K4061837800429
W266418-5KG
W266418-100G
W266418-100G-K4061837800412
W266418-5KG-K4061836712150
W266418-SAMPLE
W266418-SAMPLE-K4061837800436