Merck
218243
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
98%
Synonim(y):
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Beilstein:
2961587
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D −15°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
tw
220-221 °C (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter