Merck
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
≥97%
Synonim(y):
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.22
Numer FEMA:
3395
Beilstein:
2961587
Nr Rady Europy:
10379
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.106
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Halal
Kosher
zgodność regionalna
FDA 21 CFR 117
Próba
≥97%
aktywność optyczna
[α]20/D −15°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
gęstość
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; spicy; minty; cooling; woody
ciąg SMILES
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
Klucz InChI
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Działania biochem./fizjol.
Taste at 30 ppm
Inne uwagi
Natural occurrence: Cumin seed, juniper berry, pepper, peppermint, scotch spearmint.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)