Key Documents
W359904
trans-2-Methyl-2-butenoic acid
≥99%, FG
Synonim(y):
Tiglic acid, trans-2,3-Dimethylacrylic acid, trans-2-Methyl-2-butenoic acid
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥99%
tw
95-96 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-64 °C (lit.)
gęstość
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
brown; spicy
ciąg SMILES
C\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3+
Klucz InChI
UIERETOOQGIECD-ONEGZZNKSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A high molar extinction coefficient bisterpyridyl homoleptic Ru(II) complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionality: potential dye for dye-sensitized solar cells.: This study explores the synthesis and application of a Ru(II) complex incorporating trans-2-methyl-2-butenoic acid as a dye for dye-sensitized solar cells. The high molar extinction coefficient and favorable photophysical properties make this compound a promising candidate for enhancing solar cell efficiency (Adeloye et al., 2012).
- Synthesis, photophysical and electrochemical properties of a mixed bipyridyl-phenanthrolyl ligand Ru(II) heteroleptic complex having trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities.: This research focuses on the synthesis and characterization of a Ru(II) heteroleptic complex with trans-2-methyl-2-butenoic acid functionalities. The study highlights the compound′s photophysical and electrochemical properties, demonstrating its potential for use in optoelectronic devices and catalytic applications (Adeloye, 2011).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?