Merck
W340707
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-butenal
sum of isomers, ≥99%, FG
Synonim(y):
Tiglic aldehyde, (E)-2-Methylbut-2-enal, trans-2,3-Dimethylacrolein, trans-2-Methyl-2-butenal, Tiglinaldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=C(CH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.12
Numer FEMA:
3407
Beilstein:
1698207
Nr Rady Europy:
2281
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
5.095
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥99%
zanieczyszczenia
<2.0% tiglic acid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
bp
116-119 °C/752 mmHg (lit.)
116-122 °C
gęstość
0.869 g/mL at 20 °C
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green; fruity
ciąg SMILES
C\C=C(/C)C=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(2)4-6/h3-4H,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
ACWQBUSCFPJUPN-HWKANZROSA-N
Opis ogólny
trans-2-Methyl-2-butenal is one of the major volatile constituents of coriander and olive oil.
Zastosowanie
  • Gas-Phase Reaction of trans-2-Methyl-2-butenal with Cl: Kinetics, Gaseous Products, and SOA Formation.: This study provides a comprehensive analysis of the atmospheric reactions involving trans-2-Methyl-2-butenal, highlighting its impact on air quality and secondary organic aerosol (SOA) formation. Such insights are crucial for environmental chemists and policymakers aiming to understand and mitigate air pollution (Antiñolo et al., 2020).
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Free and glycosidically bound volatiles in coriander herb (Coriandrum sativum).
Padmakumari KP.
Journal of Essential Oil-Bearing Plants, 11(6), 615-622 (2008)
Characterisation of 39 varietal virgin olive oils by their volatile compositions.
Luna G, et al.
Food Chemistry, 98(2), 243-252 (2006)
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes