Merck
W339008
Sigma-Aldrich
Fenchyl acetate, mixture of α- and β-
≥96%, FG
Synonim(y):
1,3,3-Trimethyl-2-norbornanyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Numer FEMA:
3390
Numer WE:
Nr Rady Europy:
11769
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.269
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥96%
aktywność optyczna
[α]22/D +54°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.456 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsamic; pine; sweet
ciąg SMILES
CC(=O)OC1C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-11(2,3)9-5-6-12(10,4)7-9/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,12+/m1/s1
Klucz InChI
JUWUWIGZUVEFQB-MAZPRZIYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Octan fenchylu jest składnikiem zapachowym występującym w wielu związkach zapachowych, w tym w delikatnych perfumach, kosmetykach dekoracyjnych, szamponach, mydłach toaletowych i innych produktach toaletowych .
Zastosowanie
Octan fenchylu, mieszanina α- i β-, przyczynia się do ogólnego aromatu i profilu smakowego Alpinia calcarata .
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W339008-1KG4061837607929
W339008-5KG4061837607936
W339008-10KG4061837607912
W339008-SAMPLE4061837607943