Merck
PHL80937
(+)-Piscidic acid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.21
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0 (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)