Kluczowe dokumenty
T0254
L-Tryptophan
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, L-α-Amino-3-indolepropionic acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Tryptophan, reagent grade, ≥98% (HPLC)
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
0.5 M HCl: 50 mg/mL
Zastosowanie
cell analysis
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
Klucz InChI
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
informacje o genach
human ... TDO2(6999) , TPH1(7166) , TPH2(121278)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)