Kluczowe dokumenty
T8625
L-Threonine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Threonine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
mp
256 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Zastosowanie
cell analysis
ciąg SMILES
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
Klucz InChI
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?