Merck
W460715
Sigma-Aldrich
Guaiacol butyrate
≥95%, FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
Numer FEMA:
4607
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.944
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
fruity; nutty
klasa czystości:
FG
agency:
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥95%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; nutty
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)