Merck
W420301
Sigma-Aldrich
Prenyl benzoate
≥98%, FG
Synonim(y):
3-Methyl-2-butenyl benzoate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
Numer FEMA:
4203
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
09.693
NACRES:
NA.21
klasa czystości
FG
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
chocolate; balsamic; fruity
ciąg SMILES
C\C(C)=C\COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
INVWRXWYYVMFQC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)