Merck
W464755
Sigma-Aldrich
Geranium thiazole
≥98%, FG
Synonim(y):
4,5-Dimethyl-2-isobutyl thiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.29
Numer FEMA:
4647
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
15.078
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Próba
≥98%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
geranium; green; nutty; vegetable; earthy
ciąg SMILES
CC(C)Cc1nc(C)c(C)s1
InChI
1S/C9H15NS/c1-6(2)5-9-10-7(3)8(4)11-9/h6H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
NSVPHVLZAKJSGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W464755-25G-K4065267633183
W464755-100G-K4065267633176
W464755-SAMPLE-K4065267633206