Merck
578711
Sigma-Aldrich
5-Ethynyl-1-methyl-1H-imidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5490 (lit.)
tw
116 °C/25 mmHg (lit.)
gęstość
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cn1cncc1C#C
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-5-8(6)2/h1,4-5H,2H3
Klucz InChI
JFOSWQQRTHDTGG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
219.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)