Próba
97%
mp
88-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
C#Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H10/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h1,3-11H
Klucz InChI
BPBNKCIVWFCMJY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.