Merck
556432
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene
97%
Synonim(y):
1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzen, 1-Ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-ethynylbenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene, 4-Ethynyl(trifluoromethyl)benzene, 4-Ethynyl-trifluorotoluene, 4-Trifluorophenylacetylene, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyne, p-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
About This Item
Wzór liniowy:
HC≡CC6H4CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
78-80 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h1,3-6H
Klucz InChI
XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene reacts with ethanol to afford the corresponding α,β-alkynyl ester. 4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene plays the role of a functionalized alkyne in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) reaction on BrPP thin films.
Zastosowanie
4-Ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene may be used to synthesize the following:
  • 6,13-bis(4-trifluoromethylphenylethynyl)pentacene
  • 1,2-dialkynylimidazoles
  • trans-[Co(cyclam)(p-CCC6H4CF3)2]OTf complex (where cyclam - 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane; 4-ethynyl-α,α,α-trifluorotoluene - p-CCC6H4CF3; OTf- trifluoromethane sulfonate)
  • 3-spiroazetidinimine-2-oxindoles
Used to synthesize self-assembled monolayers (SAMs).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
"A Copper-Catalyzed One-Pot, Three-Component Diastereoselective Synthesis of 3-Spiroazetidinimine-2-oxindoles and Their Synthetic Transformation into Fluorescent Conjugated Indolones"
Periyaraja S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(5), 954-965 (2014)
"5H-Cyclopentapyrazines from 1, 2-Dialkynylimidazoles"
Kerwin.MS and Nadipuram A
Synlett, 2004(08), 1404-1408 (2004)
Rodney T Chen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(5), 3388-3393 (2009-11-12)
A brominated plasma polymer (BrPP) thin film was fabricated on a variety of substrate surfaces (silicon wafers, glass, gold, and polymers) via the radio frequency glow discharge of 1-bromopropane. This BrPP thin film was highly adherent and stable and was
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 42, 541-550 (2004)
Synthesis of α, β-Alkynyl Esters and Unsymmetrical Maleate Esters Catalyzed by Pd/C; An Efficient Phosphine-Free Catalytic System for Oxidative Alkoxycarbonylation of Terminal Alkynes.
Gadge ST and Bhanage BM.
Synlett, 24(8), 981-986 (2013)
Produkty
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R700266-1EA
556432-5G4061832582757