Merck
563439
Sigma-Aldrich
1-[(Trimethylsilyl)ethynyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
97%
Synonim(y):
[4-(Trifluoromethyl)phenyl](trimethylsilyl)acetylene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4CF3C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4760 (lit.)
bp
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H13F3Si/c1-16(2,3)9-8-10-4-6-11(7-5-10)12(13,14)15/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
FHGNUAFFHLVAJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
135.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)