Kluczowe dokumenty
658391
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
97%
Synonim(y):
4-[2′-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
mp
107-111 °C
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
WWNSLIBJQBBKKG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?