Merck
590614
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzaldehyde
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCCC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
48-53 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-13/h4-7,10H,1-3H3
Klucz InChI
IROGCMISRBINQX-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)