Merck
472107
Sigma-Aldrich
Tris(2-aminoethyl)amine, polymer-bound
extent of labeling: 3.5-5.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
N-{2-[Bis(2-aminoethyl)amino]ethyl}aminomethyl–polystyrene, high loading
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
3.5-5.0 mmol/g N loading
grupa funkcyjna
amine
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Creswell, M.W., et al.
Tetrahedron, 54, 3983-3983 (1998)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)