Kluczowe dokumenty
I1006
Bis(3-aminopropyl)amine
98%
Synonim(y):
BAPA, 3,3′-Diaminodipropylamine, 3,3′-Iminodipropylamine, N-(3-Aminopropyl)-1,3-propanediamine, Dipropylenetriamine, Norspermidine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.481 (lit.)
bp
151 °C/50 mmHg (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
gęstość
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCCNCCCN
InChI
1S/C6H17N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-8H2
Klucz InChI
OTBHHUPVCYLGQO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Odc1(18263)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- To synthesize chitosan based hydrogels having potential biomedical applications.
- For the functionalization of nanoparticles to yield terminal −NH2 groups for further modifications.
- As an internal dispersing agent for the synthesis of water-dispersible polyurethanes.
- As a ligand in the preparation of [Cu(bapa)]2[Mo(CN)8]·7H2O photomagnetic coordination polymer.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
thymus
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
242.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
117 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?