90460
Triethylenetetramine
≥97.0% (T)
Synonim(y):
TETA, DEH 24, EPH 925
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
~5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥97.0% (T)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
tw
266-267 °C (lit.)
mp
12 °C (lit.)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h9-10H,1-8H2
Klucz InChI
VILCJCGEZXAXTO-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... TERT(7015)
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
264.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
129 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter