Merck
472093
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 4.0-5.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonim(y):
Ethylenediamine on polystyrene, Ethylenediaminomethyl polystyrene
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
4.0-5.7 mmol/g loading
wielkość cząstki
100-200 mesh
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NCCN.C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C6H20N6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-6H,1-2,7-12H2
Klucz InChI
PIJGCIFQPQGTTG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Scavenges aldehydes
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)
Produkty
Smart Blocs. features Aldehydes. ChemFile Vol 2 No 2