Merck
510718
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) butoxide, polymer
Synonim(y):
Tetrabutyl titanate polymer, Tilcom PBT, Titanium tetrabutoxide polymer, Tytan PBT, Tyzor BTP, Tyzor PB, Vertec PBT
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<0.8 mmHg ( 20 °C)
przydatność reakcji
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
−39 °C (lit.)
gęstość
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCO[Ti](OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-2-3-4-5;/h4*2-4H2,1H3;/q4*-1;+4
Klucz InChI
YHWCPXVTRSHPNY-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Used in the study of thermal properties of siloxane coating KT-30 produced in varying methods.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hye Yun Jeong et al.
ACS nano, 10(1), 770-777 (2015-12-10)
While transmission electron microscopy and scanning tunneling microscopy reveal atomic structures of point defect and grain boundary in monolayer transition-metal dichalcogenides (TMDs), information on point defect distribution in macroscale is still not available. Herein, we visualize the point defect distribution
Jun-Bing Fan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 46(31), 5805-5807 (2010-07-01)
A low cost and environmentally benign process for tetrabutyl titanate-controlled ring-opening polymerization of epsilon-caprolactone at ambient temperature of 10-40 degrees C is introduced affording poly(epsilon-caprolactone) with pre-designed molecular weights and narrow molecular weight distribution.
S D Makeev et al.
Klinicheskaia khirurgiia, (1)(1), 19-20 (1989-01-01)
By the method of tissue culture, it is established that the capron threads stained by brilliant green, coated with the chemosorbed substances on the base of titanium alkoxides, polyalkylhydridsiloxanes and polyorganilsiloxanes have no histotoxic properties and can be used in
Beidou Xi et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 23(1), 66-69 (2002-05-04)
Photocatalysts Pt/TiO2 coated on hollow glass beads were prepared by tetrabutyl titanate hydrolysis with Sodium silicate on hollow glass beads at various condition and loaded with platinum varying from 0.2% to 2.4% by weight. Sodium pentachlorophenolate (PCP-Na) solution were used
Mingyu Su et al.
Biological trace element research, 124(2), 173-183 (2008-04-22)
To further evaluate the photosynthetic effects of nanoanatase, the improvement of spinach chloroplast photosynthesis damaged by linolenic acid was investigated in the present paper. Several results showed that after the addition of nanoanatase to the linolenic acid-treated chloroplast, the light